Learn More
N-pentilindol-d11, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Pentylindole-d11 |
| CAS | 1346603-11-9 |
| Fórmula molecular | C13H6D11N |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 1-Pentylindole-d11, 1-Pentyl-1H-indole-d11 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H17N/c1-2-3-6-10-14-11-9-12-7-4-5-8-13(12)14/h4-5,7-9,11H,2-3,6,10H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,6D2,10D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])n1ccc2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | 1-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecauteriopentil)indol |
| Peso molecular (g/mol) | 198.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 198.2051 |