Learn More
n-pentilbenceno-2,3,4,5,6-d5, TRC
Código de producto. 30412672
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30412672 100 mg 100 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30412672 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP279801100MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Pentylbenzene-2,3,4,5,6-d5
CAS 68639-73-6
Fórmula molecular C11 D5 H11
Cantidad 100 mg
Sinónimo Benzene-d5','pentyl- (9CI), Pentylbenzene-d5, Pentylbenzene-2,3,4,5,6-D5, 1-(Phenyl-d5)pentane, Amylbenzene-d5, n-Pentylbenzene-2,3,4,5,6-d5
Fórmula InChI InChI=1S/C11H16/c1-2-3-5-8-11-9-6-4-7-10-11/h4,6-7,9-10H,2-3,5,8H2,1H3/i4D,6D,7D,9D,10D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(CCCCC)c([2H])c1[2H]
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-pentilbenceno
Peso molecular (g/mol) 153.2756
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.1566
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.