Learn More
n-pentilbenceno-2,3,4,5,6-d5, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | n-Pentylbenzene-2,3,4,5,6-d5 |
| CAS | 68639-73-6 |
| Fórmula molecular | C11 D5 H11 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Benzene-d5, pentyl- (9 CI), Pentylbenzene-d5, Pentylbenzene-2,3,4,5,6-D5, 1-(Phenyl-d5)pentane, Amylbenzene-d5, n-Pentylbenzene-2,3,4,5,6-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C11H16/c1-2-3-5-8-11-9-6-4-7-10-11/h4,6-7,9-10 H,2-3,5,8H2,1H3/i4D,6 D,7 D,9 D,10 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(CCCCC)c([2 H])c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-pentilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 153.2756 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 153.1566 g/mol |
| Mostrar más |