Learn More
Cloroformiato de n-pentil-d11, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pentyl Chloroformate D11 |
| CAS | 1398065-67-2 |
| Fórmula molecular | C6 D11 Cl O2 |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | Amyl-d11 chloroformate, Chloroformic acid amyl ester-d11, Chloroformic acid pentyl-d11 ester, n-Pentyl-d11 chloroformate, Pentyl chloroformate D11, Undecadeuteriopentyloxycarbonyl chloride, Carbonochloridic acid pentyl-d11 ester |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C6H11ClO2/c1-2-3-4-5-9-6(7)8/h2-5H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])OC(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecauteriopentilo carbonocloridato |
| Peso molecular (g/mol) | 161.671 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 161.114 g/mol |
| Mostrar más |