Learn More
N-Pentil cloroformio, TRC
Código de producto. 30413078
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Código de producto. Cantidad
30413078 5 g
1 options
Código de producto. 30413078 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2798305G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 638-41-5
Fórmula molecular C6H11ClO2
Peso molecular (g/mol) 150.6
Sinónimo Carbonochloridic Acid Pentyl Ester, Chloro-formic Acid Pentyl Ester, Amyl Chloroformate, Chloroformic Acid Amyl Ester, Chloroformic Acid Pentyl Ester, NSC 7913, Pentyl Chloroformate, Pentyloxycarbonyl Chloride
Nombre IUPAC Carbonocloridato de pentil
SMILES CCCCCOC(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Pentyl Chloroformate
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H11ClO2/c1-2-3-4-5-9-6(7)8/h2-5H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.0448