Learn More
N-pentil-beta-alanina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Pentyl-beta-alanine |
| CAS | 205237-07-6 |
| Fórmula molecular | C8H17NO2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 3-(Pentylamino)propanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H17NO2/c1-2-3-4-6-9-7-5-8(10)11/h9H,2-7H2,1H3,(H,10,11) |
| SMILES | CCCCCNCCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-(pentilamino)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 159.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 159.1259 |