Learn More
Benzoato de n-pentilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11449472
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11449472 100 g 100 g
11459472 500 g 500 g
11469472 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11449472 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10177.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2049-96-9 | C12H16O2 | 192.258 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2049-96-9
Fórmula molecular C12H16O2
Peso molecular (g/mol) 192.258
Número MDL MFCD00048843
Clave InChI QKNZNUNCDJZTCH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo amyl benzoate, n-pentyl benzoate, benzoic acid, pentyl ester, n-amyl benzoate, unii-cle7k4b29s, cle7k4b29s, amylbenzoat, amylbenzoate, n amyl benxoate, benzoic acid pentyl
PubChem CID 16296
Nombre IUPAC benzoato de pentilo
SMILES CCCCCOC(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Pentyl benzoate
Densidad 0.99
Punto de ebullición 260°C
Temperatura de inflamación 130°C (266°F)
Índice de refracción 1.495
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.26
Porcentaje de pureza ≥98%