Learn More
Alcohol n-pentílico-OD, CDN
Código de producto. 30318066
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30318066 5 g 5 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30318066 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND72425G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Pentanol-OD
CAS 14848-79-4
Fórmula molecular C5 D H11 O
Cantidad 5 g
Sinónimo 1-Pentanol-d (9 CI, ACI), Pentyl alcohol-d (8 CI), n-Pentyl alcohol-OD, 1-Pentanol-OD
Fórmula InChI InChI=1 S/C5H12O/c1-2-3-4-5-6/h6H,2-5H2,1H3/i6D
SMILES [2 H]OCCCCC
Nombre IUPAC 1-deuteriooxipentano
Peso molecular (g/mol) 89.154
Formula Weight (peso de la fórmula) 89.095 g/mol
Porcentaje de pureza 98 atom % D, min 98% Chemical Purity