Learn More
Alcohol n-pentílico-d12, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Pentanol-D12 |
| CAS | 158778-85-9 |
| Fórmula molecular | C5 D12 O |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | 1-Pentan-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-d11-ol-d (9 CI), 1-Pentanol-d12, 1-Pentan-d11-ol-d, n-Pentyl-d11 alcohol-OD, n-Pentyl alcohol-d12 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C5H12O/c1-2-3-4-5-6/h6H,2-5H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6 D |
| SMILES | [2 H]OC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5-undecadeuterio-5-deuteriooxipentano |
| Peso molecular (g/mol) | 100.2221 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 100.1641 g/mol |
| Mostrar más |