Learn More
Acetato de n-pentilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11323036
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11323036 100 g 100 g
11333036 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11323036 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10852.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 628-63-7 | C7H14O2 | 130.187 g/mol
n-Pentyl acetate is used as in studies of olfactory function and in studies of the psychosocial effects of odor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El acetato de n-pentilo se utiliza en estudios sobre la función olfativa y en estudios sobre los efectos psicosociales de los olores.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua (2 g/l).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes abiertos deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. Incompatible con bases fuertes y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 628-63-7
Fórmula molecular C7H14O2
Peso molecular (g/mol) 130.187
Número MDL MFCD00009500
Clave InChI PGMYKACGEOXYJE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo amyl acetate, n-amyl acetate, acetic acid, pentyl ester, n-pentyl acetate, amyl acetic ester, 1-pentyl acetate, n-pentyl ethanoate, birnenoel, pent-acetate, amyl acetic ether
PubChem CID 12348
ChEBI CHEBI:87362
Nombre IUPAC acetato de pentilo
SMILES CCCCCOC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Pentyl acetate
Punto de fusión -100°C
Densidad 0.876
Punto de ebullición 142°C
Temperatura de inflamación 24°C (75°F)
Olor Fruit-like
Índice de refracción 1.403
Cantidad 100 g
Número UN UN1104
Beilstein 1744753
Información de solubilidad Slightly soluble in water (2g/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.19
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Pentyl acetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: n-Amyl acetate