Learn More
Alcohol n-pentil-5,5,5-d3, CDN
Código de producto. 30323628
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 g
0.25 g
Tamaño de la unidad:
0.10 g
0.25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30323628 0.1 g 0.10 g
30312329 0.25 g 0.25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30323628 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND52590.1G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Pentanol-5,5,5-D3
CAS 64118-19-0
Fórmula molecular C5 D3 H9 O
Cantidad 0.1 g
Sinónimo 1-Pentan-5,5,5-d3-ol (9 CI), 1-Pentanol-5,5,5-D3, 1-Pentanol-d3, n-Pentyl-5,5,5-d3 alcohol
Fórmula InChI InChI=1 S/C5H12O/c1-2-3-4-5-6/h6H,2-5H2,1H3/i1D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])CCCCO
Nombre IUPAC 5,5,5-trideuteriopentan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 91.167
Formula Weight (peso de la fórmula) 91.108 g/mol
Porcentaje de pureza 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.