Learn More
4-Hidroxibenzoato de n-pentilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
El 4-hidroxibenzoato de n-pentilo se utiliza como agente antimicrobiano en productos cosméticos.
Solubilidad
Insoluble en agua. Ligeramente soluble en cloroformo y metanol.
Notas
Estable bajo temperaturas y presiones normales. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes.
Tekniske data
Tekniske data
| Nombre del producto químico o material | n-Pentyl 4-hydroxybenzoate |
| Punto de fusión | 36°C to 40°C |
| Punto de ebullición | 197°C to 200°C (10 mmHg) |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 2722438 |
| Sinónimo | amyl 4-hydroxybenzoate, pentyl p-hydroxybenzoate, pentylparaben, n-pentyl 4-hydroxybenzoate, benzoic acid, 4-hydroxy-, pentyl ester, p-hydroxybenzoic acid pentyl ester, pentyl paraben, unii-sjv2e4c7dm, p-oxybenzoesaurepentylester, amyl4-hydroxybenzoate |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. Slightly soluble in chloroform,methanol. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.26 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
RUO – Research Use Only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.