Learn More
4-Hidroxibenzoato de n-pentilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11357495
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11357495 5 g 5 g
11367495 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11357495 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05563.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6521-29-5 | C12H16O3 | 208.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicación
El 4-hidroxibenzoato de n-pentilo se utiliza como agente antimicrobiano en productos cosméticos.
Solubilidad
Insoluble en agua. Ligeramente soluble en cloroformo y metanol.
Notas
Estable bajo temperaturas y presiones normales. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6521-29-5
Fórmula molecular C12H16O3
Peso molecular (g/mol) 208.26
Número MDL MFCD00016479
Clave InChI ZNSSPLQZSUWFJT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23019
Nombre IUPAC 4-hidroxibenzoato de pentilo
SMILES CCCCCOC(=O)C1=CC=C(O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Pentyl 4-hydroxybenzoate
Punto de fusión 36°C to 40°C
Punto de ebullición 197°C to 200°C (10 mmHg)
Cantidad 5 g
Beilstein 2722438
Sinónimo amyl 4-hydroxybenzoate, pentyl p-hydroxybenzoate, pentylparaben, n-pentyl 4-hydroxybenzoate, benzoic acid, 4-hydroxy-, pentyl ester, p-hydroxybenzoic acid pentyl ester, pentyl paraben, unii-sjv2e4c7dm, p-oxybenzoesaurepentylester, amyl4-hydroxybenzoate
Información de solubilidad Insoluble in water. Slightly soluble in chloroform,methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.26
Porcentaje de pureza 98%