Learn More
n-Pentilo 4-Hidroxibenzoato-2,3,5,6-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pentyl 4-Hydroxybenzoate D4 (phenyl-2,3,5,6-D4) |
| CAS | 1219798-66-9 |
| Fórmula molecular | C12 D4 H12 O3 |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | Pentyl 4-hydroxy-2,3,5,6-tetradeuteriobenzoate, Pentyl 4-hydroxybenzoate D4 (phenyl-2,3,5,6-D4), Pentyl 4-hydroxybenzoate-2,3,5,6-d4, Pentyl p-hydroxybenzoate-d4, Pentyl paraben-d4, 4-Hydroxybenzoic-2,3,5,6-d4 acid pentyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C12H16O3/c1-2-3-4-9-15-12(14)10-5-7-11(13)8-6-10/h5-8,13 H,2-4,9H2,1H3/i5D,6 D,7 D,8 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(C(=O)OCCCCC)c([2 H])c([2 H])c1O |
| Nombre IUPAC | 2,3,5,6-tetradeuterio-4-hidroxibenzoato de pentilo |
| Peso molecular (g/mol) | 212.278 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 212.135 g/mol |
| Mostrar más |