Learn More
Alcohol n-pentil-2,2,3,3,4,4,5,5,5-d9, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Pentanol-2,2,3,3,4,4,5,5,5-D9 |
| CAS | 148587-12-6 |
| Fórmula molecular | C5 D9 H3 O |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | 1-Pentan-2,2,3,3,4,4,5,5,5-d9-ol (9 CI), 1-Pentanol-2,2,3,3,4,4,5,5,5-D9, 1-Pentanol-d9, n-Pentyl-2,2,3,3,4,4,5,5,5-d9 alcohol |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C5H12O/c1-2-3-4-5-6/h6H,2-5H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])CO |
| Nombre IUPAC | 2,2,3,3,4,4,5,5,5-nonadeuteriopentan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 97.204 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 97.145 g/mol |
| Mostrar más |