Learn More
N-pentano-d12, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | n-Pentane-d12 |
| CAS | 2031-90-5 |
| Fórmula molecular | C5 D12 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Pentane-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-d12 (ACI), Pentane-d12 (7CI','8CI','9CI), 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-Dodecadeuteriopentane, n-Pentane-d12, Perdeuteriopentane, n-Pentane-D12 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-dodecadeuteriopentano |
| Peso molecular (g/mol) | 84.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 84.1692 |