Learn More
n-pentano 1000 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | n-Pentane |
| CAS | 109-66-0 |
| Nombres de analitos o componentes | n-Pentane |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C5 H12 |
| Concentración | 1000 μg/ml |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Pentane, E 0121, NSC 72415, Norpar 5S, Skellysolve A, n-Pentane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCC |
| Mostrar más |