Learn More
N-Palmitoil-O-fosfocolina serina, TRC
Código de producto. 30009343
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30009343 5 mg 5 miligramos
30005578 25 mg 25 miligramos
30004251 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009343 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3479205MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2517555-53-0
Fórmula molecular C24 H49 N2 O7 P
Peso molecular (g/mol) 508.629
Sinónimo (S)-2-Carboxy-2-palmitamidoethyl (2-(Trimethylammonio)ethyl)phosphate
Nombre IUPAC [(2S)-2-carboxi-2-(hexadecanoilamino)etilo] 2-(trimetilanianiolil)etil fosfato
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Palmitoyl-O-phosphocholine Serine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H49N2O7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-23(27)25-22(24(28)29)21-33-34(30,31)32-20-19-26(2,3)4/h22H,5-21H2,1-4H3,(H2-,25,27,28,29,30,31)/t22-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 508.328
Porcentaje de pureza >95%