Learn More
N-Palmitoil-D-eritroesfingosina, sintética, 98 % (99+ % EE)
Código de producto. 10413045 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10413045 25 mg Frasco de vidrio 25 miligramos
10266101 5 mg Frasco de vidrio 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10413045 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 331540250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 24696-26-2 | C34H67NO3 | 537.91 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24696-26-2
Fórmula molecular C34H67NO3
Peso molecular (g/mol) 537.91
Número MDL MFCD00056205
Clave InChI YDNKGFDKKRUKPY-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo c16-ceramide, d-erythro-c16-ceramide, n-palmitoyl 4-sphingenine, n-palmitoyl-d-sphingosine, d-erythro-4-ceramide, n-palmitoylsphingosinee, d-erythro-n-palmitoylsphingosine, n-hexadecanoyl-d-erythro-ceramide, d-erythro-n-hexadecanoylsphingenine, 2s,3r,4e-2-n-palmitoyloctadecasphinga-4-ene
PubChem CID 71314645
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NC(CO)C(O)C=CCCCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Palmitoyl-D-erythro-sphingosine
Nombre de nota Synthetical, ≥99% ee
Punto de fusión 94.0°C to 95.0°C
Color Blanco
Exceso enantiomérico 99.0% min.
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in chloroform,soluble in dichloromethane,insoluble in acetone
Nombre IUPAC N-[(2S,3S)-1,3-dihidroxioctadec-4-en-2-il]hexadecanamida
Formula Weight (peso de la fórmula) 537.91
Porcentaje de pureza 98% (99+% E.E.)
Forma física Polvo cristalino