Learn More
N-(p-tolilsulfonilmetil)formamida, TRC
Código de producto. 30451746
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30451746 500 mg -
30449650 50 mg -
30450869 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30451746 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT536653500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36635-56-0
Fórmula molecular C9H11NO3S
Peso molecular (g/mol) 213.25
Nombre IUPAC N-[(4-metilfenil)sulfonilmetil]formamida
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)CNC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(p-Tolylsulfonylmethyl)formamide
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11NO3S/c1-8-2-4-9(5-3-8)14(12,13)7-10-6-11/h2-6H,7H2,1H3,(H,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.046