Learn More
N-(p-Toluensulfonil)urea, TRC
Código de producto. 30454377
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30454377 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30454377 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT5360405G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(p-Toluenesulfonyl)urea
CAS 1694-06-0
Fórmula molecular C8 H10 N2 O3 S
Cantidad 5 g
Sinónimo N-(p-Tolylsulfonyl)urea, Tosylurea, (p-Toluenesulfonyl)urea, (p-Tolylsulfonyl)urea, H 16650, (p-Tolylsulfonyl)urea, N-(Aminocarbonyl)-4-methylbenzenesulfonamide
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10N2O3S/c1-6-2-4-7(5-3-6)14(12,13)10-8(9)11/h2-5H,1H3,(H3,9,10,11)
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NC(=O)N
Nombre IUPAC p-tolilsulfonilurea
Peso molecular (g/mol) 214.242
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.0412