Learn More
N-(p-Toluenesulfonyl)-L-phenylalanine chloromethyl ketone, Thermo Scientific™
Código de producto. 15410147
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15410147 5 g 5 g
15400147 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15410147 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J60639.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Enzyme inhibitor that inactivates chymotrypsin but not trypsin
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 402-71-1
Fórmula molecular C17H18ClNO3S
Peso molecular (g/mol) 351.85
Número MDL MFCD00000935
Clave InChI MQUQNUAYKLCRME-INIZCTEOSA-N
Sinónimo tpck, tos-phe-ch2cl, tosylphenylalanyl chloromethyl ketone, n-tosyl-l-phenylalanyl chloromethyl ketone, n-tosyl-l-phenylalanine chloromethyl ketone, n-p-tosyl-l-phenylalanine chloromethyl ketone, l-1-tosylamido-2-phenylethyl chloromethyl ketone, l-n-alpha-chloroacetyl phenethyl-p-toluenesulfonamide, tos-phe-chloromethylketone, chembl60718
PubChem CID 439647
ChEBI CHEBI:9642
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(=O)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(p-Toluenesulfonyl)-L-phenylalanine chloromethyl ketone
Color Blanco
Beilstein 2895215
Información de solubilidad Soluble in DMSO at 10mg/ml
Nombre IUPAC N-[(2S)-4-cloro-3-oxo-1-fenilbutano-2-il]-4-metilbenceno-1-sulfonamida
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.85
Forma física Polvo