Learn More
N-(p-Toluenesulfonil)glicina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15460118
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15460118 25 g 25 g
15450118 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15460118 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53371.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1080-44-0 | C9H11NO4S | 229.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1080-44-0
Fórmula molecular C9H11NO4S
Peso molecular (g/mol) 229.25
Número MDL MFCD00045898
Clave InChI VDKFCCZUCXYILI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-p-tosylglycine, tos-gly-oh, n-tosylglycine, 2-4-methylphenylsulfonamido acetic acid, n-4-methylphenyl sulfonyl glycine, n-p-toluenesulfonyl glycine, n-4-tosylglycine, glycine, n-4-methylphenyl sulfonyl, n-toluene-4-sulfonyl-glycine, toluene-4-sulfonylamino-acetic acid
PubChem CID 70653
Nombre IUPAC ácido 2-[(4-metilfenil)sulfonilamino]acético
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(p-Toluenesulfonyl)glycine
Punto de fusión 146°C to 149°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.25
Porcentaje de pureza 97%