Learn More
N-(p-Nitrofenetil)spiperona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(p-Nitrophenethyl)spiperone |
| CAS | 136247-18-2 |
| Fórmula molecular | C31 H33 F N4 O4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C31H33FN4O4/c32-26-12-10-25(11-13-26)29(37)7-4-19-33-21-17-31(18-22-33)30(38)34(23-35(31)27-5-2-1-3-6-27)20-16-24-8-14-28(15-9-24)36(39)40/h1-3,5-6,8-15H,4,7,16-23H2 |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc(CCN2CN(c3ccccc3)C4(CCN(CCCC(=O)c5ccc(F)cc5)CC4)C2=O)cc1 |
| Nombre IUPAC | 8-[4-(4-fluorofenil)-4-oxobutil]-3-[2-(4-nitrofenil)etil]-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 544.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 544.2486 |