Learn More
Ácido N-(p-nitrobenzoil)glutámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(p-Nitrobenzoyl)glutamic Acid |
| CAS | 22536-03-4 |
| Fórmula molecular | C12H12N2O7 |
| Cantidad | 25 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H12N2O7/c15-10(16)6-5-9(12(18)19)13-11(17)7-1-3-8(4-2-7)14(20)21/h1-4,9H,5-6H2,(H,13,17)(H,15,16)(H,18,19) |
| SMILES | OC(=O)CCC(NC(=O)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-])C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[(4-nitrobenzoil)amino]pentanodioico |
| Peso molecular (g/mol) | 296.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 296.0645 |