Learn More
N-(p-hidroxifenil)-N-(3-hidroxi-4-metoxi)benzilamina, TRC
Código de producto. 30397738
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30397738 250 mg -
30397777 1 g 1 g
30401070 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30397738 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH948930250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4579-60-6
Fórmula molecular C16 H19 N O3
Peso molecular (g/mol) 273.33
Nombre IUPAC 5-[[2-(4-hidroxifenil)etilamino]metil]-2-metoxifenol
SMILES COc1ccc(CNCCc2ccc(O)cc2)cc1O
Specifications
Nombre del producto químico o material N-(p-Hydroxyphenethyl)-N-(3-hydroxy-4-methoxy)benzylamine
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H19NO3/c1-20-16-7-4-13(10-15(16)19)11-17-9-8-12-2-5-14(18)6-3-12/h2-7,10,17-19H,8-9,11H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.1365