Learn More
N-p-Cumaroyltirosina (~98%), TRC
Código de producto. 30365852
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30365852 50 mg 50 miligramos
30366316 10 mg 10 miligramos
30349674 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30365852 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC89998050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77201-66-2
Fórmula molecular C18H17NO5
Peso molecular (g/mol) 327.33
Sinónimo N-[(2E)-3-(4-Hydroxyphenyl)-1-oxo-2-propen-1-yl]-L-tyrosine, N-[(2E)-3-(4-hydroxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]-L-tyrosine, (E)-N-[3-(4-Hydroxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]-L-tyrosine
Nombre IUPAC (2S)-3-(4-hidroxifenil)-2-[[(E)-3-(4-hidroxifenil)prop-2-enoil]amino]ácido propanoico
SMILES OC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)\C=C\c2ccc(O)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-p-Coumaroyltyrosine
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H17NO5/c20-14-6-1-12(2-7-14)5-10-17(22)19-16(18(23)24)11-13-3-8-15(21)9-4-13/h1-10,16,20-21H,11H2,(H,19,22)(H,23,24)/b10-5+/t16-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.1107