Learn More
N-(p-Cumaroyl) Serotonina, TRC
Código de producto. 30368649
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30368649 10 mg -
30350671 5 mg 5 miligramos
30353423 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30368649 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC75630010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68573-24-0
Fórmula molecular C19 H18 N2 O3
Peso molecular (g/mol) 322.36
Sinónimo 2-Propenamide, N-[2-(5-hydroxy-1H-indol-3-yl)ethyl]-3-(4-hydroxyphenyl)-, N-[2-(5-Hydroxy-1H-indol-3-yl)ethyl]-3-(4-hydroxyphenyl)-2-propenamide, N-(p-Coumaroyl) serotonin, N-(p-Coumaroyl)serotonin, NSC 369503
Nombre IUPAC (E)-N-[2-(5-hidroxi-1H-indol-3-il)etil]-3-(4-hidroxifenil)prop-2-enamida
SMILES Oc1ccc(\C=C\C(=O)NCCc2c[nH]c3ccc(O)cc23)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(p-Coumaroyl) Serotonin
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H18N2O3/c22-15-4-1-13(2-5-15)3-8-19(24)20-10-9-14-12-21-18-7-6-16(23)11-17(14)18/h1-8,11-12,21-23H,9-10H2,(H,20,24)/b8-3+
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.1317