Learn More
Np-benceno acetonitrilo mentano carboxamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-p-Benzene Acetonitrile Menthane Carboxamide |
| CAS | 1187627-98-0 |
| Fórmula molecular | C19H26N2O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | (1R,2S,5R)-N-(4(Cyanomethyl)phenyl)menthylcarboxamide, Evercool 180, Evercool G 180, FEMA 4496 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H26N2O/c1-13(2)17-9-4-14(3)12-18(17)19(22)21-16-7-5-15(6-8-16)10-11-20/h5-8,13-14,17-18H,4,9-10,12H2,1-3H3,(H,21,22)/t14-,17+,18-/m1/s1 |
| SMILES | C(NC1=CC=C(CC#N)C=C1)(=O)[C@H]2[C@H](C(C)C)CC[C@@H](C)C2 |
| Nombre IUPAC | (1R,2S,5R)-N-[4-(cianometil)fenil]-5-metil-2-propan-2-ilciclohexano-1-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 298.42 |