Learn More
Ácido N-(p-amilcinamoil) antranílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(p-amylcinnamoyl) Anthranilic Acid |
| CAS | 110683-10-8 |
| Fórmula molecular | C21H23NO3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-[[1-Oxo-3-(4-pentylphenyl)-2-propen-1-yl]amino]-benzoic Acid, 2-[[1-oxo-3-(4-pentylphenyl)-2-propenyl]amino]-benzoic Acid, N-(4-Pentylcinnamoyl)anthranilic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H23NO3/c1-2-3-4-7-16-10-12-17(13-11-16)14-15-20(23)22-19-9-6-5-8-18(19)21(24)25/h5-6,8-15H,2-4,7H2,1H3,(H,22,23)(H,24,25)/b15-14+ |
| SMILES | CCCCCc1ccc(\C=C\C(=O)Nc2ccccc2C(=O)O)cc1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[[(E)-3-(4-pentilfenil)prop-2-enoil]amino]benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 337.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 337.1678 |