Learn More
Ácido N-(p-amilcinamoil) antranílico, TRC
Código de producto. 30338377
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30338377 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30338377 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA63652525MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(p-amylcinnamoyl) Anthranilic Acid
CAS 110683-10-8
Fórmula molecular C21H23NO3
Cantidad 25 mg
Sinónimo 2-[[1-Oxo-3-(4-pentylphenyl)-2-propen-1-yl]amino]-benzoic Acid, 2-[[1-oxo-3-(4-pentylphenyl)-2-propenyl]amino]-benzoic Acid, N-(4-Pentylcinnamoyl)anthranilic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C21H23NO3/c1-2-3-4-7-16-10-12-17(13-11-16)14-15-20(23)22-19-9-6-5-8-18(19)21(24)25/h5-6,8-15H,2-4,7H2,1H3,(H,22,23)(H,24,25)/b15-14+
SMILES CCCCCc1ccc(\C=C\C(=O)Nc2ccccc2C(=O)O)cc1
Nombre IUPAC Ácido 2-[[(E)-3-(4-pentilfenil)prop-2-enoil]amino]benzoico
Peso molecular (g/mol) 337.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.1678