Learn More
N-(p-amylcinnamoyl) Anthranilic Acid, MedChemExpress
Código de producto. 16473276
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16473276 25 mg 25 miligramos
16421147 50 mg 50 miligramos
16405676 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16473276 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY118628
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress N-(p-amylcinnamoyl) Anthranilic Acid (ACA) is a broad spectrum Phospholipase A2 (PLA2) inhibitor and TRP channel blocker. N-(p-amylcinnamoyl) Anthranilic Acid (ACA) is also an effective reversible inhibitor of calcium-activated chloride channels, has potential to treat arrhythmia.
N-(p-amylcinnamoyl) Anthranilic Acid (ACA) is a broad spectrum Phospholipase A2 (PLA2) inhibitor and TRP channel blocker. N-(p-amylcinnamoyl) Anthranilic Acid (ACA) is also an effective reversible inhibitor of calcium-activated chloride channels, has potential to treat arrhythmia.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(p-amylcinnamoyl) Anthranilic Acid
Forma física Solid
CAS 110683-10-8
Color Blanco
Cantidad 25 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H23NO3
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo ACA
Información de solubilidad DMSO : ≥ 125 mg/mL (370.47 mM)
SMILES CCCCCC1=CC=C(C=C1)/C=C/C(NC2=CC=CC=C2C(O)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 337.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.41
Porcentaje de pureza 96.94%