Learn More
N-(p-aminofenetil)spiperona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(p-Aminophenethyl)spiperone |
| CAS | 93801-18-4 |
| Fórmula molecular | C31 H35 F N4 O2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C31H35FN4O2/c32-26-12-10-25(11-13-26)29(37)7-4-19-34-21-17-31(18-22-34)30(38)35(20-16-24-8-14-27(33)15-9-24)23-36(31)28-5-2-1-3-6-28/h1-3,5-6,8-15H,4,7,16-23,33H2 |
| SMILES | Nc1ccc(CCN2CN(c3ccccc3)C4(CCN(CCCC(=O)c5ccc(F)cc5)CC4)C2=O)cc1 |
| Nombre IUPAC | 3-[2-(4-aminofenil)etil]-8-[4-(4-fluorofenil)-4-oxobutil]-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 514.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 514.2744 |