Learn More
N-[p-(acetilmercúrico)fenil]maleimida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[p-(Acetylmercuric)phenyl]maleimide |
| CAS | 117259-61-7 |
| Fórmula molecular | C12H9HgNO4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (Acetato-O)[4-(2,5-dihydro-2,5-dioxo-1H-pyrrol-1-yl)phenyl]mercury, 1-Phenyl-1H-Pyrrole-2,5-dione Mercury Complex |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H6NO2.C2H4O2.Hg/c12-9-6-7-10(13)11(9)8-4-2-1-3-5-8;1-2(3)4;/h2-7H;1H3,(H,3,4);/q;;+1/p-1 |
| SMILES | CC(=O)O[Hg]c1ccc(cc1)N2C(=O)C=CC2=O |
| Nombre IUPAC | acetiloxi-[4-(2,5-dioxopirrol-1-il)fenil]mercurio |
| Peso molecular (g/mol) | 431.79 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 433.0238 |