Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-Oxalilglicina
Código de producto. 16594274 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16594274 1 g 1 g
16504284 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16594274 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 464710010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5262-39-5
Fórmula molecular C4H5NO5
Peso molecular (g/mol) 147.09
Clave InChI BIMZLRFONYSTPT-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC ácido 2-(carboxiformamido)acético
SMILES OC(=O)CNC(=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Oxalylglycine
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.09