Learn More
Thermo Scientific Chemicals N(omega)-Boc-N(beta)-Fmoc-L-beta-homolisina, 95 %
Código de producto. 15418757
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15418757 250 mg 250 miligramos
15408757 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15418757 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor H52189.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 203854-47-1 | C27H34N2O6 | 482.58 g/mol
N(μ)-Boc-N(beta)-Fmoc-L-beta-homolysine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N(µ)-Boc-N(beta)-Fmoc-L-beta-homolisina se utiliza como producto intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Poco soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 203854-47-1
Fórmula molecular C27H34N2O6
Peso molecular (g/mol) 482.58
Número MDL MFCD01863054
Clave InChI SDBUQLGECIYUDT-LGWFVXIRNA-N
Sinónimo fmoc-l-beta-homolysine boc, s-3-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-7-tert-butoxycarbonyl amino heptanoic acid, fmoc-beta-holys boc-oh, fmoc-beta-homolys boc-oh, fmoc-l-nw-boc-beta-homolysine, 3s-7-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino-3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino heptanoic acid, 3s-7-tert-butoxycarbonyl amino-3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino heptanoic acid, fmoc-l-beta-homolysine, ambotzfaa6700, fmoc-b-holys boc-oh
PubChem CID 2761531
Nombre IUPAC ácido (3S)-3-(9H-fluor-9-ilmetoxicarbonilamino)-7-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]heptanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCCC[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N(omega)-Boc-N(beta)-Fmoc-L-beta-homolysine
Cantidad 250 mg
Beilstein 8022293
Información de solubilidad Sparingly soluble bin water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 482.58
Porcentaje de pureza 95%