Learn More
N-Oleoyletanoolamida, TRC
Código de producto. 30135996
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135996 1 g 1 g
30138361 50 mg 50 miligramos
17962625 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135996 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO5272801G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-58-0
Fórmula molecular C20 H39 N O2
Peso molecular (g/mol) 325.53
Sinónimo N-(2-Hydroxyethyl)-Oleamide, 9-Octadecenamide, N-(2-hydroxyethyl)-, (Z)-, Oleamide, N-(2-hydroxyethyl)- (6CI,7CI,8CI), (9Z)-N-(2-Hydroxyethyl)-9-octadecenamide, AM 3101, N-(2-Hydroxyethyl)-9-Z-octadecenamide, N-(2-Hydroxyethyl)oleamide, N-Oleoyl-2-aminoethanol, N-Oleoylethanolamide, N-Oleoylethanolamine, Oleamide MEA, Oleic acid ethanolamide, Oleic acid monoethanolamide, Oleoylethanolamide
Nombre IUPAC (Z)-N-(2-hidroxietil)octadec-9-enamida
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)NCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oleoyl Ethanolamide
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C20H39NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(23)21-18-19-22/h9-10,22H,2-8,11-19H2,1H3,(H,21,23)/b10-9-
Formula Weight (peso de la fórmula) 325.2981