Learn More
N-Oleoyl glycine, MedChemExpress
Código de producto. 16484758
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
16484758 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16484758 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY113204
MedChemExpress N-Oleoyl glycine is a lipoamino acid, which stimulates adipogenesis associated with activation of CB1 receptor and Akt signaling pathway in 3T3-L1 adipocyte.
N-Oleoyl glycine is a lipoamino acid, which stimulates adipogenesis associated with activation of CB1 receptor and Akt signaling pathway in 3T3-L1 adipocyte.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Oleoyl glycine
CAS 2601-90-3
Color White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H37NO3
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (294.54 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CNC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
Peso molecular (g/mol) 339.51
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 339.51
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Sólido
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism