Learn More
N-Octiltrietoxisilano, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10566641 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10566641 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10042011 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10566641 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 338081000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2943-75-1 | C14H32O3Si | 276.49 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2943-75-1
Fórmula molecular C14H32O3Si
Peso molecular (g/mol) 276.49
Número MDL MFCD00039883
Clave InChI MSRJTTSHWYDFIU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-octyltriethoxysilane, octyltriethoxysilane, triethoxy octyl silane, silane, triethoxyoctyl, dynasylan octeo, octyl triethoxy silane, prosil 9202, silquest a 137, prosil 9234, a 137 coupling agent
PubChem CID 76262
Nombre IUPAC trietoxi(octil)silano
SMILES CCCCCCCC[Si](OCC)(OCC)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Octyltriethoxysilane
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 0.8800g/mL
Punto de ebullición 98°C
Temperatura de inflamación 120°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)7Si(OCH2CH3)3
Índice de refracción 1.4160 to 1.418
Cantidad 100 mL
Gravedad específica 0.88
Información de solubilidad Solubility in water:
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.49
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • n-Octyltriethoxysilane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: n-Octyltriethoxysilane