Learn More
N-Octiltrietoxisilano, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10042011 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
10042011 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10566641 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10042011 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 338080250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.45€
    27.65€ / 25 ml
    Ahorro 4.80€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Add to basket
Edge
This item is not returnable. View return policy
CAS: 2943-75-1 | C14H32O3Si | 276.49 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2943-75-1
Fórmula molecular C14H32O3Si
Peso molecular (g/mol) 276.49
Número MDL MFCD00039883
Clave InChI MSRJTTSHWYDFIU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-octyltriethoxysilane, octyltriethoxysilane, triethoxy octyl silane, silane, triethoxyoctyl, dynasylan octeo, octyl triethoxy silane, prosil 9202, silquest a 137, prosil 9234, a 137 coupling agent
PubChem CID 76262
Nombre IUPAC trietoxi(octil)silano
SMILES CCCCCCCC[Si](OCC)(OCC)OCC
Specifications
Nombre del producto químico o material n-Octyltriethoxysilane
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 0.8800g/mL
Punto de ebullición 98°C
Temperatura de inflamación 120°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)7Si(OCH2CH3)3
Índice de refracción 1.4160 to 1.418
Cantidad 25 mL
Gravedad específica 0.88
Información de solubilidad Solubility in water:
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.49
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido