Learn More
n-Octiltrietoxisilano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Specifications
| Punto de ebullición | 265°C |
| Nombre del producto químico o material | n-Octyltriethoxysilane |
| Punto de fusión | <-40°C |
| Cantidad | 1000 g |
| Temperatura de inflamación | 109°C (228°F) |
| Índice de refracción | 1.417 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Densidad | 0.878 |
| Beilstein | 2325287 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 276.49 |
| Show More |