Learn More
n-Octiltrietoxisilano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11301577
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11301577 50 g 50 g
11311577 250 g 250 g
11321577 1000 g 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11301577 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04407.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2943-75-1 | C14H32O3Si | 276.49 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2943-75-1
Fórmula molecular C14H32O3Si
Peso molecular (g/mol) 276.49
Número MDL MFCD00039883
Clave InChI MSRJTTSHWYDFIU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-octyltriethoxysilane, octyltriethoxysilane, triethoxy octyl silane, silane, triethoxyoctyl, dynasylan octeo, octyl triethoxy silane, prosil 9202, silquest a 137, prosil 9234, a 137 coupling agent
PubChem CID 76262
Nombre IUPAC trietoxi(octil)silano
SMILES CCCCCCCC[Si](OCC)(OCC)OCC
Especificaciones
Punto de ebullición 265°C
Nombre del producto químico o material n-Octyltriethoxysilane
Punto de fusión <-40°C
Cantidad 50 g
Beilstein 2325287
Temperatura de inflamación 109°C (228°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.49
Porcentaje de pureza 95%
Índice de refracción 1.417
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.878