Learn More
n-Octiltriclorosilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11480188
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11480188 500 g 500 g
11460188 25 g 25 g
11470188 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11480188 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23753.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5283-66-9 | C8H17Cl3Si | 247.659 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5283-66-9
Fórmula molecular C8H17Cl3Si
Peso molecular (g/mol) 247.659
Número MDL MFCD00000488
Clave InChI RCHUVCPBWWSUMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trichloro octyl silane, n-octyltrichlorosilane, octyltrichlorosilane, silane, trichlorooctyl, trichloro-n-octylsilane, unii-jv18i1wcu8, jv18i1wcu8, silane, octyltrichloro, octyltrichlorosilane un1801 corrosive
PubChem CID 21354
Nombre IUPAC tricloro(octil)silano
SMILES CCCCCCCC[Si](Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Punto de ebullición 225°C to 227°C
Nombre del producto químico o material n-Octyltrichlorosilane
Cantidad 500 g
Número UN UN1801
Beilstein 1744230
Temperatura de inflamación 96°C (204°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.67
Porcentaje de pureza 97%
Olor Irritating
Índice de refracción 1.447
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 1.073