Learn More
N-octilpiridina-4-amina, TRC
Código de producto. 30132409
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132409 25 g 25 g
30003420 1 g 1 g
30009618 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132409 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO29395025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64690-19-3
Fórmula molecular C13 H22 N2
Peso molecular (g/mol) 206.33
Sinónimo N-Octyl-4-pyridinamine, 4-(Octylamino)pyridine;
Nombre IUPAC N-octilpiridina-4-amina
SMILES CCCCCCCCNc1ccncc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Octylpyridin-4-amine
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H22N2/c1-2-3-4-5-6-7-10-15-13-8-11-14-12-9-13/h8-9,11-12H,2-7,10H2,1H3,(H,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.1783
Porcentaje de pureza >95%