Learn More
Melford n-octilglucósido
Código de producto. 30018552
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
5 g
50 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30018552 50 g 50 g
30018550 25 g 25 g
30018549 10 g 10 g
30018551 5 g 5 g
30018548 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 30018552 Proveedor Melford N.º de proveedor N0200750.0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Detergente no iónico para la solubilización y aislamiento de proteínas unidas a la membrana.
Detergente no iónico para la solubilización y aislamiento de proteínas unidas a la membrana.
Especificaciones
CAS 29836-26-8
Fórmula molecular C14H28O6
Cantidad 50 g