Learn More
N-octilbicicloheptendicarboximida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | MGK 264 |
| CAS | 113-48-4 |
| Fórmula molecular | C17 H25 N O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 4,7-Methano-1H-isoindole-1,3(2H)-dione','2-(2-ethylhexyl)-3a,4,7,7a-tetrahydro-, 5-Norbornene-2,3-dicarboximide','N-(2-ethylhexyl)- (6CI,7CI,8CI), 2-(2-Ethylhexyl)-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methano-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, Carboximide, Dicarboximide, ENT 8184, MGK 264, N-(2-Ethylhexyl)-5-norbornene-2,3-dicarboximide, N-(2-Ethylhexyl)bicyclo-(2,2,1)-5-heptene-2,3-dicarboximide, NSC 36678, NSC 406879, Octacide 264, Octylbicycloheptenedicarboximide, Synepirin 222, Synergist 264, Van Dyk 264, Zengxiaoan |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H25NO2/c1-3-5-6-11(4-2)10-18-16(19)14-12-7-8-13(9-12)15(14)17(18)20/h7-8,11-15H,3-6,9-10H2,1-2H3/t11?,12-,13+,14?,15? |
| SMILES | CCCCC(CC)CN1C(=O)C2[C@@H]3C[C@@H](C=C3)C2C1=O |
| Nombre IUPAC | N-(2-etilhexil)-5-norbornen-2,3-dicarboximida |
| Peso molecular (g/mol) | 275.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 275.1885 |