Learn More
n-octilbenceno, TRC
Código de producto. 30411922
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
30411922 250 g 250 g
1 options
Código de producto. 30411922 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO272850250G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Octylbenzene
CAS 2189-60-8
Fórmula molecular C14 H22
Cantidad 250 g
Sinónimo Benzene','octyl- (9CI','ACI), Octane','1-phenyl- (6CI','7CI','8CI), Octylbenzene (ACI), 1-Phenyloctane, n-Octylbenzene, NSC 404115, Octylbenzol
Fórmula InChI InChI=1S/C14H22/c1-2-3-4-5-6-8-11-14-12-9-7-10-13-14/h7,9-10,12-13H,2-6,8,11H2,1H3
SMILES CCCCCCCCc1ccccc1
Nombre IUPAC octilbenceno
Peso molecular (g/mol) 190.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.1722