Learn More
n-octilbenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Octylbenzene |
| CAS | 2189-60-8 |
| Fórmula molecular | C14 H22 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | Benzene','octyl- (9CI','ACI), Octane','1-phenyl- (6CI','7CI','8CI), Octylbenzene (ACI), 1-Phenyloctane, n-Octylbenzene, NSC 404115, Octylbenzol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H22/c1-2-3-4-5-6-8-11-14-12-9-7-10-13-14/h7,9-10,12-13H,2-6,8,11H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | octilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 190.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.1722 |