Learn More
n-Octil-xantato, sal de potasio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | n-Octyl-Xanthate','Potassium Salt |
| CAS | 2720-80-1 |
| Fórmula molecular | C9 H17 K O S2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H18OS2.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-10-9(11)12;/h2-8H2,1H3,(H,11,12);/q;+1/p-1 |
| SMILES | CCCCCCCCOC(=S)S[K] |
| Nombre IUPAC | octoxicarbotioilsulfanilpotasio |
| Peso molecular (g/mol) | 244.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 244.0358 |