Learn More
n-octil-oligo-oxietileno, TRC
Código de producto. 30423450
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30423450 2.5 g
30428607 250 mg
30419148 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30423450 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO2932732.5G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27252-75-1
Fórmula molecular (C2H4O)nC8H18O
Peso molecular (g/mol) 174.28
Sinónimo Aduxol Hex 05B, Berol EP 35, Dehydol 04, Dehydol 04DEO, Ethoxylated Octyl Alcohol, Novel II 8-7, Pionin D 1002, Poly(oxyethylene) Monooctyl Ether, Poly(oxyethylene) Octyl Ether, Polyethoxylated Octanol, Polyethylene Glycol Mono-n-octyl Ether, Polyethylene Glycol Monooctyl Ether, Polyethylene Glycol Octyl Ether, Polyethylene Glycol Octyl Monoether, Polyoxyethylene Mono(n-octyl) Ether, THM Schkopau W-OF, Texofor N, Texofor N 12, Texofor N 4, Trycol 5887, Trycol ST 8049, n-Octyl Polyethylene Glycol Ether, n-Octylpolyoxyethylene, alpha-Octyl-ω-hydroxy-poly(oxyethylene), alpha-Octyl-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl)
Nombre IUPAC 2-octoxietanol
SMILES CCCCCCCCOCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Octyl-oligo-oxyethylene
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H22O2/c1-2-3-4-5-6-7-9-12-10-8-11/h11H,2-10H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.162